Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoklav slangar i kontinuerlig form
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
500 fot x 10 tum.
500 fot x 12 tum.
500 fot x 15 tum.
500 fot x 16 tum.
500 fot x 24 tum.
500 fot x 28 tum.
500 fot x 3 tum.
500 fot x 30 tum.
500 fot x 4 tum.
500 fot x 5 tum.
500 fot x 6 tum.
500 fot x 8 tum.
500 x 2 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Medicinsk grad 1073B Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
- Luddfri (Helmke Drum), inga luftburna partiklar genereras vid användning som steriliseringsförpackning
- Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 krav
- Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 kontrollerade renrum.
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning med en värmeförseglare
- Hydrofobisk
- Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |