Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikatorpunkt
BIOPHARMA
Produktkod. 17758237 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 tum x 10 tum.
12 x 8 tum.
14 tum x 8 tum.
16 tum x 6 tum.
18 tum x 12 tum.
20 tum x 10 tum.
20 tum x 20 tum.
22 tum x 14 tum.
22 tum x 30 tum.
22 tum x 6 tum.
24 tum x 18 tum.
25 tum x 10 tum.
25 tum x 5 tum.
28 tum x 14 tum.
28 tum x 26 tum.
28 tum x 48 tum.
30 tum x 18 tum.
30 tum x 8 tum.
32 tum x 12 tum.
32 tum x 20 tum.
34 tum x 34 tum.
34 tum x 6 tum.
36 tum x 16 tum.
36 tum x 3 tum.
37 tum x 25 tum.
40 tum x 18 tum.
40 tum x 34 tum.
44 tum x 16 tum.
44 tum x 24 tum.
68 tum x 18 tum.
8 tum x 6 tum.
9 tum x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17758237 25 tum x 10 tum. Paket med 50
17708267 8 tum x 6 tum. -
17748267 9 tum x 8 tum. -
17718267 12 x 8 tum. -
17738237 12 tum x 10 tum. -
17728267 14 tum x 8 tum. -
17778257 16 tum x 6 tum. -
17768237 18 tum x 12 tum. -
17748237 20 tum x 10 tum. -
17768247 20 tum x 20 tum. -
17788257 22 tum x 6 tum. -
17788237 22 tum x 14 tum. -
17718257 22 tum x 30 tum. -
17728247 24 tum x 18 tum. -
17768257 25 tum x 5 tum. -
17798237 28 tum x 14 tum. -
17708257 28 tum x 26 tum. -
17758257 28 tum x 48 tum. -
17738267 30 tum x 8 tum. -
17738247 30 tum x 18 tum. Paket med 50
17778237 32 tum x 12 tum. -
17778247 32 tum x 20 tum. -
17798257 34 tum x 6 tum. -
17728257 34 tum x 34 tum. -
17748257 36 tum x 3 tum. -
17708247 36 tum x 16 tum. -
17798247 37 tum x 25 tum. -
17748247 40 tum x 18 tum. -
17738257 40 tum x 34 tum. -
17718247 44 tum x 16 tum. Paket med 50
17788247 44 tum x 24 tum. -
17758247 68 tum x 18 tum. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 17758237 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer COVMGTVKUB10X25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i ett ISO6-renrum för att säkerställa renhet.
  • Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter
  • 1073B Tyvek™ konstruktion möjliggör optimal ångpenetrering under sterilisering
  • Utmärkt slagtålighet
  • Konsekvent starka fabrikstätningar
  • Exceptionell mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar från skarpa hörn och tunga maskindelar
  • Bearbetas och förpackas i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Parti spårbart
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning byt delar/komponenter (proppar, tätningar, etc.)
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Transmissionshastighet för fuktånga 1615 g/m2/24 hr
nr per ärende 50/Cs.
Steriliseringsmetod Ånga
Mått (L x B) 25 tum x 10 tum.
Längd (engelska) 25 tum
Bredd (engelska) 10 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) Applikationsberoende
Längd (metrisk) 63.5 cm
Bredd (metrisk) 25.4 cm