Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikatorpunkt
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 10 tum.
12 x 8 tum.
14 tum x 8 tum.
16 tum x 6 tum.
18 tum x 12 tum.
20 tum x 10 tum.
20 tum x 20 tum.
22 tum x 14 tum.
22 tum x 30 tum.
22 tum x 6 tum.
24 tum x 18 tum.
25 tum x 10 tum.
25 tum x 5 tum.
28 tum x 14 tum.
28 tum x 26 tum.
28 tum x 48 tum.
30 tum x 18 tum.
30 tum x 8 tum.
32 tum x 12 tum.
32 tum x 20 tum.
34 tum x 34 tum.
34 tum x 6 tum.
36 tum x 16 tum.
36 tum x 3 tum.
37 tum x 25 tum.
40 tum x 18 tum.
40 tum x 34 tum.
44 tum x 16 tum.
44 tum x 24 tum.
68 tum x 18 tum.
8 tum x 6 tum.
9 tum x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter
- 1073B Tyvek™ konstruktion möjliggör optimal ångpenetrering under sterilisering
- Utmärkt slagtålighet
- Konsekvent starka fabrikstätningar
- Exceptionell mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar från skarpa hörn och tunga maskindelar
- Bearbetas och förpackas i en kontrollerad renrumsmiljö
- Parti spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | Applikationsberoende |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning byt delar/komponenter (proppar, tätningar, etc.) |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |