Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikatorpunkt
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter
- 1073B Tyvek™ konstruktion möjliggör optimal ångpenetrering under sterilisering
- Utmärkt slagtålighet
- Konsekvent starka fabrikstätningar
- Exceptionell mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar från skarpa hörn och tunga maskindelar
- Bearbetas och förpackas i en kontrollerad renrumsmiljö
- Parti spårbart
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning byt delar/komponenter (proppar, tätningar, etc.) |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |