Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikatorpunkt
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182801 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 10 tum.
12 x 8 tum.
14 tum x 8 tum.
16 tum x 6 tum.
18 tum x 12 tum.
20 tum x 10 tum.
20 tum x 20 tum.
22 tum x 14 tum.
22 tum x 30 tum.
22 tum x 6 tum.
24 tum x 18 tum.
25 tum x 10 tum.
25 tum x 5 tum.
28 tum x 14 tum.
28 tum x 26 tum.
28 tum x 48 tum.
30 tum x 18 tum.
30 tum x 8 tum.
32 tum x 12 tum.
32 tum x 20 tum.
34 tum x 34 tum.
34 tum x 6 tum.
36 tum x 16 tum.
36 tum x 3 tum.
37 tum x 25 tum.
40 tum x 18 tum.
40 tum x 34 tum.
44 tum x 16 tum.
44 tum x 24 tum.
68 tum x 18 tum.
8 tum x 6 tum.
9 tum x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17708267
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB6X8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i ett ISO6-renrum för att säkerställa renhet.
  • Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter
  • 1073B Tyvek™ konstruktion möjliggör optimal ångpenetrering under sterilisering
  • Utmärkt slagtålighet
  • Konsekvent starka fabrikstätningar
  • Exceptionell mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar från skarpa hörn och tunga maskindelar
  • Bearbetas och förpackas i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Parti spårbart
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) Applikationsberoende
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning byt delar/komponenter (proppar, tätningar, etc.)
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Transmissionshastighet för fuktånga 1615 g/m2/24 hr
nr per ärende 100/Cs.
Steriliseringsmetod Ånga
Mått (L x B) 8 tum x 6 tum.
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Produkttyp Autoklavpåse