Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikatorpunkt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17811081 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (metrisk):
66 cm
91,4 cm
107 cm
Kapacitet (metrisk):
18 l
25,2 l
31,6 l
Produktkod. 17811081
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB26X26
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavpåse med Steam Indicator Dot - Tillverkad i ett ISO6-renrum för att säkerställa renhet.
  • Designad för ångsterilisering av farmaceutisk produktionsutrustning och komponenter
  • 1073B Tyvek™ konstruktion möjliggör optimal ångpenetrering under sterilisering
  • Utmärkt slagtålighet
  • Konsekvent starka fabrikstätningar
  • Exceptionell mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar från skarpa hörn och tunga maskindelar
  • Parti spårbart
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 4,75 gal.
Kapacitet (metrisk) 18 l
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Sterilisering av farmaceutisk utrustning
Inkluderar Steam-indikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.200 mm
Latexfri Ja
nr per ärende 50
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Tjocklek (engelska) 8 mil
Mått (L x B) 26 x 26 tum.
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 66 cm
Bredd (engelska) 26 tum
Bredd (metrisk) 66 cm
Produkttyp Autoklavpåse