Läs mer
3M™ Slitstark golvmärkningstejp 971
Produktkod. 17828466 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17828466 Vitt
17868466 Gult
17818466 Blått
17838466 Klart
17808466 Rött
17858466 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17828466 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100251995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9580.00 SEK
    7749.44 SEK / Paket med 6
    Save 1830.56 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark golvmärkningstejp 971 består av en kraftig vinylbaksida med gummilim. Den tuffa, hållbara baksidan motstår palldrag och hög gaffeltrucktrafik och är lätt att rengöra. Denna tejp är designad för tillförlitlig långtidsmarkering av golv men kan fortfarande bli ren, i ett stycke.
  • En kraftig tejp för tung trafik
  • Slitstark golvmärkningstejp 971 är speciellt utformad för att motstå tung trafik, med färger som förblir livfulla även när de utsätts för kraftigt nötning som nötning från pallar och tung utrustning.
  • Den tuffa baksidan har en låg profil och motstår krullning vilket kan orsaka kantlyft och minska livslängden på en golvmarkeringstejp.
  • Gummilimmet ger en stark bindning till golv men främjar också ren borttagning i ett stycke, även efter långvarig användning.
  • Denna tejp har inget foder och kan enkelt appliceras med hjälp av 3M™ Lane Marking Applicator M-1 eller för hand.
  • Denna golvmärkningstejp är idealisk för 5S lean manufacturing-initiativ och finns i en mängd olika färger och bredder upp till 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 32.9 m x 50.8 mm
Avsluta Gummilim
För användning med (applikation) Golv och säkerhetsmärkning
Tjocklek 0.432 mm
Typ av lim Gummi
Färg Vitt
Material Vinyl
Typ Tape