Läs mer
3M™ Slitstark golvmärkningstejp 971
Produktkod. 17868466 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Produktkod. 17868466
Brand: 3M™ 7100249185
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slitstark golvmärkningstejp 971 består av en kraftig vinylbaksida med gummilim. Den tuffa, hållbara baksidan motstår palldrag och hög gaffeltrucktrafik och är lätt att rengöra. Denna tejp är designad för tillförlitlig långtidsmarkering av golv men kan fortfarande bli ren, i ett stycke.
  • En kraftig tejp för tung trafik
  • Slitstark golvmärkningstejp 971 är speciellt utformad för att motstå tung trafik, med färger som förblir livfulla även när de utsätts för kraftigt nötning som nötning från pallar och tung utrustning.
  • Den tuffa baksidan har en låg profil och motstår krullning vilket kan orsaka kantlyft och minska livslängden på en golvmarkeringstejp.
  • Gummilimmet ger en stark bindning till golv men främjar också ren borttagning i ett stycke, även efter långvarig användning.
  • Denna tejp har inget foder och kan enkelt appliceras med hjälp av 3M™ Lane Marking Applicator M-1 eller för hand.
  • Denna golvmärkningstejp är idealisk för 5S lean manufacturing-initiativ och finns i en mängd olika färger och bredder upp till 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 32.9 m x 50.8 mm
Avsluta Gummilim
För användning med (applikation) Golv och säkerhetsmärkning
Tjocklek 0.432 mm
Typ av lim Gummi
Färg Gult
Material Vinyl
Typ Tape