Läs mer
3M™ Slitstark golvmärkningstejp 971
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Beskrivning
- En kraftig tejp för tung trafik
- Slitstark golvmärkningstejp 971 är speciellt utformad för att motstå tung trafik, med färger som förblir livfulla även när de utsätts för kraftigt nötning som nötning från pallar och tung utrustning.
- Den tuffa baksidan har en låg profil och motstår krullning vilket kan orsaka kantlyft och minska livslängden på en golvmarkeringstejp.
- Gummilimmet ger en stark bindning till golv men främjar också ren borttagning i ett stycke, även efter långvarig användning.
- Denna tejp har inget foder och kan enkelt appliceras med hjälp av 3M™ Lane Marking Applicator M-1 eller för hand.
- Denna golvmärkningstejp är idealisk för 5S lean manufacturing-initiativ och finns i en mängd olika färger och bredder upp till 610 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 32.9 m x 50.8 mm |
| Avsluta | Gummilim |
| För användning med (applikation) | Golv och säkerhetsmärkning |
| Tjocklek | 0.432 mm |
| Typ av lim | Gummi |
| Färg | Gult |
| Material | Vinyl |
| Typ | Tape |