Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Barometer
Produktkod. 17580685
Change view
Diameter (metrisk) yta:
64 mm
Material:
Plast
Modell:
3938
Produktkod. Diameter (metrisk) yta Material Modell
17580685 64 mm Plast 3938
1 options
Produktkod. 17580685 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B615020300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1051.67 SEK / Paket med 1
    Save 283.33 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Omkalibrerbar enhet
  • Har svarta linjer och siffror
  • Hål finns för väggmontage
  • Justera automatiskt när den är inställd
  • Designad för att fungera på höjder under 6562 fot. (2000m)
Specifikationer
Modell 3938
Produkttyp Barometer
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 64 mm
Material Plast
Diameter (metrisk) yta 64 mm