Läs mer
SP Bel-Art™ Durac™ Kalibrerad elektronisk termometer i rostfritt stål
Produktkod. 17204893
Change view
Längd (metrisk) sond:
76 mm
122 mm
IP-betyg:
IP66
IP67
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) sond IP-betyg
17204893 122 mm IP66
17294883 76 mm IP67
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17204893 Leverantör SP Bel-Art™ Leverantörsnummer B609003700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för fältstudier, våtlabbapplikationer, tvättområden, livsmedelstestning och tankar
  • Läser temperaturer i vätskor, halvfasta ämnen och gaser
  • Sond av rostfritt stål når lätt in i kyvetter, provrör, flaskor, bägare, etc.
  • Inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Individuellt serialiserad
  • CE-märkning
Certifikat
Testad och kalibrerad i H-B:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2017, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0, 100° C
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
För användning med (applikation) Avläsning av temperaturer i vätskor, halvfasta ämnen och gaser
Inkluderar Ackrediterad kalibreringsdokumentation, flerspråkiga instruktioner
Längd (engelska) Sond 4,8 tum
Längd (metrisk) 205 mm
Längd (metrisk) sond 122 mm
Material Rostfritt stål
Upplösning 0,1° C/F
Bredd (engelska) 0,89 tum.
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 8 tum
Beskrivning Vattentålig
Temperaturområde (engelska) -58 till 392° F
Temperaturområde (metriskt) -50 till 200° C
Batterityp CR1632
Noggrannhet ±0,5 °C från -10/100 °C,± 1,5 °C
Bredd (metrisk) 22.5 mm
IP-betyg IP66
Visa mer Visa mindre
Elektroniska stamtermometrar är inte lämpliga för fasta ämnen som frysta föremål