Läs mer
SP Bel-Art™ Durac™ Kalibrerad elektronisk termometer i rostfritt stål
Produktkod. p-7221299 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk) sond:
76 mm
122 mm
IP-betyg:
IP66
IP67
Produktkod. 17294883
Brand: SP Bel-Art™ B609003600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för fältstudier, våtlabbapplikationer, tvättområden, livsmedelstestning och tankar
  • Läser temperaturer i vätskor, halvfasta ämnen och gaser
  • Sond av rostfritt stål når lätt in i kyvetter, provrör, flaskor, bägare, etc.
  • Inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Individuellt serialiserad
  • CE-märkning
Certifikat
Testad och kalibrerad i H-B:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2017, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0, 100° C
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
För användning med (applikation) Avläsning av temperaturer i vätskor, halvfasta ämnen och gaser
Inkluderar Ackrediterad kalibreringsdokumentation, flerspråkiga instruktioner
Längd (engelska) Sond 3 tum
Längd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) sond 76 mm
Material Rostfritt stål
Upplösning 0,1° C/F
Bredd (engelska) 1,2 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 7,1 tum
Beskrivning Waterproof
Temperaturområde (engelska) -58 till 392° F
Temperaturområde (metriskt) -50 till 200° C
Batterityp CR2032
Noggrannhet ±0.5°C from 10/100°C, ±1.5°C
Bredd (metrisk) 30 mm
IP-betyg IP67
Visa mer Visa mindre
Elektroniska stamtermometrar är inte lämpliga för fasta ämnen som frysta föremål