Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Galileo termometrar
Beskrivning
Galileo Galilei upptäckte att när 'en vätskas temperatur ökar, minskar 'dess densitet. Hans upptäckter inspirerade dessa ovanliga och intressanta termometrar.
- Dekorativ funktionell termometer är ett bra samtalsstycke perfekt för hemmet eller kontoret
- Förseglad glascylinder innehåller en klar vätska och flera glaskulor med olika densiteter som individuellt stiger eller faller för att indikera temperatur
- Taggen på den lägsta sfären i den översta gruppen indikerar aktuell temperatur
- Aktuell temperatur indikeras av den lägsta sfären i den översta gruppen
- Individuellt kalibrerad
- Noggrannhet:± 2 °C eller± 4 °F
- Tillverkad av glas
- Individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Färgglada sfärer |
| Längd (engelska) Totalt | 24 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 610 mm |
| Material | Glas |
| Max. Temperatur (engelska) | 100 °F |
| Min. Temperatur (engelska) | 60 °F |
| Temperaturområde (engelska) | 60 °F till 100 °F |
| Noggrannhet | ±4 °F |
| Indelning | 4° |
| skala | Fahrenheit |