Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Isopropylalkoholhydrometrar
Produktkod. 17480274 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
50 till 100 %
Längd (metrisk):
285 mm
Produktkod. 17480274
Brand: H-B Instrument™ B618094100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mäter volymprocenten isopropylalkohol
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 20 °C
  • Erbjuds i två intervall, 0 till 50 % eller 50 till 100 %
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 volymprocent
Ökar 1%
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Längd (metrisk) 285 mm
Innehåll och lagring Isopropylalkoholhydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och får inte utsättas för extrema temperaturer.
För användning med (applikation) För mätning av volymprocenten isopropylalkohol
Specifik viktområde 50 till 100 %