Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Densitet ASTM Hydrometrar: för tunga vätskor
Produktkod. 17490274
Change view
ASTM-nummer:
125 timmar
Specifik viktområde:
1 000 till 1 050
Noggrannhet:
±0,001
Ökar:
0,001
Produktkod. ASTM-nummer Specifik viktområde Noggrannhet Ökar
17490274 125 timmar 1 000 till 1 050 ±0,001 0,001
1 options
Produktkod. 17490274 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B618913400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 SEK
    679.68 SEK / Paket med 1
    Save 137.32 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Finns i en mängd olika modeller som mäter specifik vikt hos tunga och lätta vätskor i olika intervall från 0,650 till 2,000
  • Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM hydrometrar
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 60 °F/60 °F
Applikationer:
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Överensstämmer med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100-standarder.
Lagring:
ASTM hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
ASTM-nummer 125 timmar
Noggrannhet ±0,001
Ökar 0,001
Certifikat och efterlevnad Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Överensstämmer med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100-standarder.
Längd (metrisk) 260 mm
Innehåll och lagring ASTM hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
För användning med (applikation) För tunga vätskor
Specifik viktområde 1 000 till 1 050