Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt precisionshydrometrar
Produktkod. 17480244
Change view
Specifik viktområde:
1,060 till 1,130
1.300 till 1.370
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde
17480244 1,060 till 1,130
17400254 1.300 till 1.370
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Produktkod. 17480244 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B618010800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Används inom mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylindustri
  • 325 mm (12,8 tum) lång
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
  • Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam
  • Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Rekommenderad förvaring
Pooja AV
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Typ Specific Gravity Precision Hydrometer
Noggrannhet ±0,001
Ökar 0.0005
Längd (metrisk) 325 mm
Typ av ballast Blyfri
Specifik viktområde 1,060 till 1,130
Standardiseringstemperatur 15 °C