Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt precisionshydrometrar
Beskrivning
- 325 mm (12,8 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
- Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam
- Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Rekommenderad förvaring
Pooja AV
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Specific Gravity Precision Hydrometer |
| Noggrannhet | ±0,001 |
| Ökar | 0.0005 |
| Längd (metrisk) | 325 mm |
| Typ av ballast | Blyfri |
| Specifik viktområde | 1,060 till 1,130 |
| Standardiseringstemperatur | 15 °C |