Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) och Baume vanlig form hydrometrar: för vätskor tyngre än vatten
Produktkod. 17440264 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
1 000 till 1 225
1 000 till 2 000
Noggrannhet:
±0,005
±0,02
Ökar:
0.005
0.02
Längd (metrisk):
165 mm
Produktkod. 17440264
Brand: H-B Instrument™ B618060800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelskala hydrometrar i vanlig form mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor som är tyngre än vatten, och Baume i olika intervall
  • Mät specifik vikt/relativ densitet (g/cm&superscript_3; ) av vätskor tyngre än vatten i olika intervall från 1,00 till 2,00, och Baume i olika intervall från 0° till 70°
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
  • Universalmodellen (13-202-121) finns tillgänglig för tunga och lätta vätskor i intervallet 0,700 till 2,00
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,005
Ökar 0.005
Certifikat och efterlevnad Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Längd (metrisk) 165 mm
Innehåll och lagring Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Baume noggrannhet ±0,5°
Baume divisioner 0,5°
Baume Range 0 till 25°
För användning med (applikation) För vätskor tyngre än vatten
Specifik viktområde 1 000 till 1 225