Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) och Baume vanlig form hydrometrar: för vätskor lättare än vatten
Beskrivning
- Mät specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor lättare än vatten i olika intervall från 0,700 till 1,00, och Baume i olika intervall från 10° till 70°
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
- Universalmodellen (13-202-121) finns tillgänglig för tunga och lätta vätskor i intervallet 0,700 till 2,00
Används inom kemi-, farmakologi-, livsmedels- och dryckesindustrin och stärkelseindustrin för att nämna några.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Lagring:
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,01 |
| Ökar | 0,01 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. |
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Innehåll och lagring | Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| Baume noggrannhet | ±1° |
| Baume divisioner | 1° |
| Baume Range | 10 till 70° |
| För användning med (applikation) | För vätskor lättare än vatten |
| Specifik viktområde | 0,700 till 1,000 |