Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Hydrometrar i vanlig form: för vätskor tyngre än vatten
Beskrivning
Finns i en mängd olika modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor som är tyngre än vatten i olika intervall.
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Lagring:
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,002 |
| Ökar | 0,002 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Innehåll och lagring | Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| För användning med (applikation) | För vätskor tyngre än vatten |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 220 |