Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Hydrometrar i vanlig form: för vätskor tyngre än vatten
Produktkod. p-4590117 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
1 000 till 1 220
1 000 till 1 250
1 000 till 2 000
1.200 till 1.420
Noggrannhet:
±0,002
±0,005
±0,01
Ökar:
0.002
0.005
0.01
Längd (metrisk):
165 mm
300 mm
Produktkod. 17430254
Brand: H-B Instrument™ B618017200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor som är tyngre än vatten i olika intervall.
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Applikationer:
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Lagring:
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,002
Ökar 0.002
Certifikat och efterlevnad Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory (Cert 2448.01); internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Längd (metrisk) 300 mm
Innehåll och lagring Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
För användning med (applikation) För vätskor tyngre än vatten
Specifik viktområde 1 000 till 1 220