Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Hydrometrar i vanlig form: för vätskor lättare än vatten
Produktkod. 17410254 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
0,900 till 1,000
Noggrannhet:
±0,001
Ökar:
0.001
Längd (metrisk):
300 mm
Produktkod. 17410254
Brand: H-B Instrument™ B618014700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor lättare än vatten i olika intervall från 0,600 till 1,000.
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Applikationer:
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Lagring:
Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,001
Ökar 0.001
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Längd (metrisk) 300 mm
Innehåll och lagring Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
För användning med (applikation) För vätskor lättare än vatten
Specifik viktområde 0,900 till 1,000