Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Precisionshydrometrar; Spårbar till NIST
Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
1 000 till 1 070
1,240 till 1,310
Beskrivning
- 325 mm (12,8 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering på 60 &grader F (15 grader &C)
- Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam
- Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Specifik vikt/relativ densitet precisionshydrometer |
| Noggrannhet | ±0,001 |
| Ökar | 0.0005 |
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST |
| Längd (metrisk) | 325 mm |
| Inkluderar | Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST |
| Innehåll och lagring | Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer |
| Typ av ballast | Blyfri |
| För användning med (applikation) | Branscher som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport och kylning |
| Visa mer |