Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Precisionshydrometrar; Spårbar till NIST
Mät specifik vikt eller relativ densitet (g/cm³ ) av en mängd olika vätskor med dessa hydrometrar. H-B Instrument Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm³ ) Precisionshydrometrar är idealiska för industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport och kylning.
Brand:  H-B Instrument™ B61801-1100
816.34 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17490244
  • 923.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-10-2025
Beskrivning
  • 325 mm (12,8 tum) lång
  • Blyfri ballast och glas
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering på 60 &grader F (15 grader &C)
  • Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam
  • Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Specifikationer
Specifikationer
Varje
±0,001
Spårbar till NIST
Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Blyfri
1,240 till 1,310
Specifik vikt/relativ densitet precisionshydrometer
0.0005
325 mm
Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer
Branscher som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport och kylning
15 °C
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) Precisionshydrometrar; Spårbar till NIST > Specifik viktintervall: 1,240 till 1,310