Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Termometer-Hygrometrar
Produktkod. 17500695
Change view
Ökar:
1°C, 2% RH
Material:
Rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 120 °C
Produktkod. Ökar Material Temperaturområde (metriskt)
17500695 1°C, 2% RH Rostfritt stål 0 °C till 120 °C
1 options
Produktkod. 17500695 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B615050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    889.51 SEK / Paket med 1
    Save 395.49 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
För mätning av temperatur och luftfuktighet
  • Levereras med hål för väggmontering (kat. nr. 235C och 235F)
  • Idealisk för användning med miljöer som tål väder och vind såsom inkubatorer, kylar och frysar (kat. nr. 3725C och 3725F)
  • Finns i två material rostfritt stål och plast
  • Med en noggrannhet på °2 C; 4% RH
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Noggrannhet 2°C, 4% RH
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 120 °C
Ökar 1°C, 2% RH
Material Rostfritt stål
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 248 °F
Diameter (engelska) Yttre 5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 cm
För användning med (applikation) Mätning av temperatur och luftfuktighet, idealisk för användning med miljöer som tål väder och vind som inkubatorer, kylar och frysar