Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
- Individuellt testad
- Modell 511 har omkopplingsbara tider i timme:min. eller min.:sek.
Certifikat
CE-märkt, NIST spårbar, DAkkS , Uppfyller RoHS-specifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Timer |
| Tidsintervall | 23 timmar. 59 min 59 sek |
| Noggrannhet | 3 sek. |
| Visa | Digital |
| Antal kanaler | 1 |
| Batterityp | LR44 |
| Bredd (engelska) | 2,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 7 cm |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5,1 cm |
| Visa mer |