Läs mer
DuraCal™ 1,09 Värde pH-buffert, Hamilton™
Produktkod. 10592223
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10592223 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10592223 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238271
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 1.09 Värde pH-buffertar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • 1,09 pH-värde
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 1.09
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp Buffer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • pH Buffer 1.09
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid