Läs mer
DuraCal™ Buffert pH 7, Hamilton™
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Löslighetsinformation | Water Soluble |