Läs mer
DuraCal™ Blandad buffert pH 4,01/7/9,21, Hamilton™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Odesignat |
| pH | 4.01, 7, 9.21 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | Buffert |
| Odör | Luktfritt |
| Löslighetsinformation | Vattenlösligt |