Läs mer
DuraCal™ 7,00 Värde pH-buffert, Hamilton™
Produktkod. 10081132
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10081132 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10081132 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238218
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 7,00 Värde pH-buffertar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • 7,00 pH-värde
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 7.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL