Läs mer
DuraCal™ 10,01 Värde pH-buffert, Hamilton™
Produktkod. 12201405
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12201405 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12201405 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238223
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 10.01 Värde pH-buffertar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • 10,01 pH-värde
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 10.01
Kvantitet 500 mL