Läs mer
DuraCal™ 2,00 Värde pH-buffert, Hamilton™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- 2,00 pH-värde
- Immun mot mikroorganismer
- Utgångsdatum på flaskan
- Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2.00 |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- pH Buffer 2.00
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid