Läs mer
DuraCal™ 7,00 Värde pH-buffert, Hamilton™
Produktkod. 10199151
Change view
Kvantitet:
3 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
10199151 3 x 500 mL Paket med 3
1 options
Produktkod. 10199151 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238918
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 7,00 Värde pH-buffertar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • 7,00 pH-värde
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 7.00
Kvantitet 3 x 500 mL