Läs mer
DuraCal™ pH-buffert set, Hamilton™
Produktkod. 10081374
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10081374 500 mL 1500ml
1 options
Produktkod. 10081374 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238924
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ pH-buffertuppsättningar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • Inkluderar en 500 ml flaska av varje värde: 4,01, 7,00 och 10,01
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 4.01, 7.00, 10.01
Kvantitet 500 mL