Läs mer
DuraLab DuraFlex Fyrkantig vakuumrör
Beskrivning
- Håller flera gånger längre än naturgummislangar
- Godkänt för användning av LPG och naturgas
- UV-beständig för ökad hållbarhet
- En kvadratisk yttre profil säkerställer stabilitet på arbetsbänkar
- Indentationshårdhet: 60 ±°5 Shore A
- Draghållfasthet: 7,5 MPa
- Förlängning vid paus: 300 %
- Specifik vikt: 1,16 ±0,05 g/cm³
- Rivstyrka: 17 kN/m
- Linjär krympningstakt: 3,2–3,6 %
- Återhämtningsmotståndskraft: 60 %
- Kostnadseffektivt och långvarigt
- Temperaturområde: -50 °C till 200 °C
- Registrerad designnummer 003027184-0002 med OHIM-varumärken och designer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,31 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Silikonpolymerblandning |
| Total längd (engelska) | 196,85 tum |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Färg | Grön |
| Flexibilitet | 300 % förlängning vid paus |
| Produkttyp | Vakuumrör |