Läs mer
Moldex™ DuraMesh™ Smart FFP-mask för engångsbruk med Ventex™ Ventil
:
194W x 191mmH
Beskrivning
- FFP-mask med bekväm nästätning
- DuraMesh: stark och hållbar struktur, håller masken i form
- ActivForm™ : ingen näsklämma behövs
- Öglerem med klämma för snabb, enkel och säker på och av
- Testad och certifierad enligt EN 149:2001+A1:2009
- Skyddsnivå: FFP2 NR D
- FFP2: 10 x Arbetsplatsexponeringsgräns
- NR [ej återanvändbar]: FFP för engångsbruk. Bekväm och hållbar under hela skiftet.
- D: Dessa masker har klarat det valfria Dolomite-täppningstestet. Bättre andningsmotstånd längre.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149:2001A1:2009 |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Andningsskydd |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2S |
| Material | Dura-Mesh |
| Produkttyp | Smart FFP-mask |
| Filtereffektivitet | 6% |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieändamål, skydd mot damm, dimma och ångor |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Visa mer |