Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ 90° ventil, PRODURAN™
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De PRODURAN™ 90° ventiler har en höj- och sänkbar spindel med fin gänga, vilket möjliggör den finaste justeringen av ventilöppningen. De PRODURAN™ ventilkran från DWK Life Sciences är lämplig för högvakuum i kombination med de tjockväggiga infästningarna. Det sammansatta systemet tillverkat av DURAN™ glas, metall och plast gör att media som strömmar genom ventilen endast kommer i kontakt med DURAN™ glas och PTFE, vilket möjliggör fettfri drift. Ventilens konstruktion gör den praktisk, lätt att lossa och demontera. Avskruvningsskyddet förhindrar absolut lossning av ventiltappen. Den justerbara ventiltappen ökar livslängden på ventilkranen.
- Vinkelventil med spindel och integrerad fingänga möjliggör mycket finjustering av ventilöppningen
- Media som strömmar genom ventilen kommer endast i kontakt med DURAN™ glas och PTFE.
- Fettfritt arbete
- Praktisk design av ventilen möjliggör enkel demontering
- Avskruvningsskyddet förhindrar absolut lossning av ventiltappen.
- Ventilstift justerbar för att öka livslängden på ventilkranen
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Beskrivning | 0 till 4 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 2.2 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för dosering och kontroll av gaser och vätskor; Hög vakuumlämplighet tack vare de tjockväggiga fästena; Lämplig för installation i glasapparater för vakuumtillämpningar, t.ex. för konstruktion av styrledningar (vakuumledningar för inertgas, kvävefördelningskrattor) |