Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Adapter, standard jordfog
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Typ:
Expansionsfog
Expansionsfog, icke-DIN storlek
Reduktionsfog
Reduktionsfog, Non-DIN Storlek
Ledstorlek:
Hylsa NS 14/23, Kon NS 29/32
Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26
Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 14/23
Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32
Hylsa NS 24/29, Kona NS 14/23
Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26
Hylsa NS 24/29, Kona NS 29/32
Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23
Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26
Hylsa NS 29/32, Kona NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Övergångsadaptrar eller reducerare är glaskomponenter med två standardslipade fogar av olika storlekar. Med hjälp av dessa adaptrar kan glaskomponenter med olika standardjordfogar kopplas till varandra.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Anslutning av två glaskomponenter |
| Typ | Reduktionsfog, Non-DIN Storlek |
| Ledstorlek | Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26 |