Beskrivning
Övergångsadaptrar eller reducerare är glaskomponenter med två standardslipade fogar av olika storlekar. Med hjälp av dessa adaptrar kan glaskomponenter med olika standardjordfogar kopplas till varandra.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Anslutning av två glaskomponenter |
| Typ | Reduktionsfog |
| Ledstorlek | Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23 |