Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Adapter, standard jordfog
Produktkod. 10622642 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Typ:
Expansionsfog
Expansionsfog, icke-DIN storlek
Reduktionsfog
Reduktionsfog, Non-DIN Storlek
Ledstorlek:
Hylsa NS 14/23, Kon NS 29/32
Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26
Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 14/23
Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32
Hylsa NS 24/29, Kona NS 14/23
Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26
Hylsa NS 24/29, Kona NS 29/32
Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23
Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26
Hylsa NS 29/32, Kona NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Ledstorlek unitSize
10622642 Reduktionsfog Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26 Varje
10788251 Expansionsfog Hylsa NS 14/23, Kon NS 29/32 Varje
10499722 Expansionsfog, icke-DIN storlek Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29 Varje
10171401 Expansionsfog Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32 Varje
10029840 Reduktionsfog, Non-DIN Storlek Hylsa NS 24/29, Kona NS 14/23 Varje
10622452 Expansionsfog, icke-DIN storlek Hylsa NS 24/29, Kona NS 29/32 Varje
10314961 Reduktionsfog Hylsa NS 29/32, Kona NS 14/23 Varje
10182021 Expansionsfog Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26 Varje
10757101 Reduktionsfog Hylsa NS 19/26, Kona NS 14/23 Varje
10203601 Expansionsfog, icke-DIN storlek Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29 Varje
10039840 Reduktionsfog, Non-DIN Storlek Hylsa NS 24/29, Kona NS 19/26 Varje
10151451 Reduktionsfog, Non-DIN Storlek Hylsa NS 29/32, Kona NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10622642 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241144302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övergångsadaptern förbinder två glaskomponenter med olika standardslipade fogar.
Övergångsadaptrar eller reducerare är glaskomponenter med två standardslipade fogar av olika storlekar. Med hjälp av dessa adaptrar kan glaskomponenter med olika standardjordfogar kopplas till varandra.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Anslutning av två glaskomponenter
Typ Reduktionsfog
Ledstorlek Hylsa NS 29/32, Kona NS 19/26