Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adaptrar med NS kran
Beskrivning
- Tillverkad av DURAN™ glasrör
- Inkluderar böjd olivglas (90° ) och kran med massiv glasplugg, hål: 2,5 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | NS 14/23 |
| Inkluderar | Böjt glas oliv (90° ), Solid glasplugg, hål 2,5 mm |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Adapter |