Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adaptrar med NS kran
Produktkod. 11816144
Change view
Konstorlek:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek unitSize
11816144 NS 29/32 Varje
10567891 NS 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11816144 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05098004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ glasrör. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Adaptrar med NS-avstängningskran inkluderar böjd glasolivolj (90° ) och NS kran med massiv glasplugg, hål: 2,5 mm.
  • Tillverkad av DURAN™ glasrör
  • Inkluderar böjd olivglas (90° ) och kran med massiv glasplugg, hål: 2,5 mm.
Specifikationer
Konstorlek NS 29/32
Inkluderar Böjt glas oliv (90° ), Solid glasplugg, hål 2,5 mm
Material Duran Glas
Produkttyp Adapter