Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensorer Enl. till Allihn
Produktkod. 10755013
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10755013 29/32 400 mm Varje
10587311 14/23 250 mm Varje
10743605 29/32 160 mm Varje
10419942 19/26 250 mm Varje
10324902 14/23 160 mm Varje
10151502 29/32 250 mm Varje
11856074 29/32 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10755013 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05223414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1186.62 SEK
    791.86 SEK / Paket med 1
    Save 394.76 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Underlättar kondensering av ångor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensorer Enl. till Allihn är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12581
  • Med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Finns med antingen glasoliver eller GL plastoliver/trådar
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondenserande ångor
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Allihn kondensor