Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensorer Enl. till Allihn
Produktkod. 11856074
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11856074
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar kondensering av ångor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensorer Enl. till Allihn är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12581
  • Med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Finns med antingen glasoliver eller GL plastoliver/trådar
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondenserande ångor
Längd (metrisk) jacka 500 mm
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Allihn kondensor