Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn kondensorer med kon
Produktkod. 10306094
Change view
Inkluderar:
100 - 250 ml Extraktor
70 ml extraktor
DURAN™ Olive Tubing
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10306094 70 ml extraktor Varje
10441064 100 - 250 ml Extraktor Varje
10090201 DURAN™ Olive Tubing Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10306094 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05226014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    1053.66 SEK / Paket med 1
    Save 231.34 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondenserande ångor
Inkluderar 70 ml extraktor
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas
Typ Allihn kondensor