Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn kondensorer med kon
Produktkod. 10441064
Change view
Inkluderar:
100 - 250 ml Extraktor
70 ml extraktor
DURAN™ Olive Tubing
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10441064 100 - 250 ml Extraktor Varje
10306094 70 ml extraktor Varje
10090201 DURAN™ Olive Tubing Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10441064 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05226016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1177.40 SEK / Paket med 1
    Save 262.60 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
För användning med (applikation) För kondenserande ångor
Inkluderar 100 - 250 ml Extraktor
Kvantitet 1 förpackning
Standard konisk led nr 45/40
Material Duran Glas
Typ Allihn kondensor