Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Analytisk tratt, för snabb filtrering
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
- För snabb filtrering
- De insatta glassängerna gör den idealisk för snabb filtrering med runda pappersfilter
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 65 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | För snabb vätskefiltrering; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering |
| Kvantitet | 10/Pk. |