Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Analytisk tratt, för snabb filtrering
Produktkod. p-7189152 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11820690
Brand: DWK Life Sciences 213313702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analystratten har en plugg i sin mottagare som förhindrar att filterpapperet fastnar, vilket möjliggör snabb filtrering.
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
  • För snabb filtrering
  • De insatta glassängerna gör den idealisk för snabb filtrering med runda pappersfilter
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För snabb vätskefiltrering; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering
Kvantitet 10/Pk.