Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS mikroplattahållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16661076 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
296 g
361 g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
16661076 361 g -
16671076 296 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16661076 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292330802
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En hållare i storleken på mikroplattor som tillåter små DURAN™ GL 25 flaskor för användning med vätskehanteringsrobotar
  • Vätskehanteringsrobotar och pipetteringssystem används ofta vid automatisering av kemiska eller biokemiska laboratorier.
  • Systemen automatiserar en mängd olika arbetsflöden som används inom läkemedelsupptäckt, genomik, proteomik och cellbiologi.
  • Behållarna som används i systemen inkluderar mikroplattor, rörställ och reservoarer.
  • Tillåt den lilla 10 eller 25 ml GL 25 DURAN™ flaskor som ska användas på däcken på många robotar för vätskehantering.
  • Används vid stabilitetstestning av nya läkemedelssubstanser som analoger för de större DURAN™ flaskor. Den lilla skruven toppade DURAN™ flaskor är ett robust alternativ med tjockare väggar till flaskor gjorda av glasrör.
  • Bekväm– Mikroplatthållare uppfyller Footprint Dimensions i ANSI/SBS-standarderna
  • Exakt passform - Skräddarsydd för sex 10 eller 25 ml klar eller bärnsten DURAN GL 25 flaskor i 2 x 3 arrangemang
  • Hög kvalitet - tillverkad av aluminium, fräst för noggrannhet ''Made in Germany''
  • Flexibel användning - Aluminium har hög värmeledningsförmåga, så det kan användas med mikroplattor värme- eller kylsystem
  • Kostnadseffektiv - Robust och återanvändbar konstruktion för lång livslängd
  • Full spårbarhet - Graverad partispecifik kod för certifiering
  • Framtidssäker - Ett öppet utrymme under flaskorna gör att datorseendeteknik kan användas för att identifiera närvaron av flaskorna i hållaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroplattahållare för GL 25 flaskor
För användning med (applikation) Bioassayutveckling, primärförpackningsstabilitetsstudier, automatiserad provtestning, reagensbehållare på däck, kemisk screening, vätskehanteringsrobotar
För användning med (utrustning) 25 mL GL 25 laboratorieflaskor, 2 x 3 10 mL GL 25 laboratorieflaskor
Höjd (metrisk) 23 mm
Längd (metrisk) 127.76 mm
Vikt (metrisk) 361 g
Bredd (metrisk) 85.48 mm