Beskrivning
- Vätskehanteringsrobotar och pipetteringssystem används ofta vid automatisering av kemiska eller biokemiska laboratorier.
- Systemen automatiserar en mängd olika arbetsflöden som används inom läkemedelsupptäckt, genomik, proteomik och cellbiologi.
- Behållarna som används i systemen inkluderar mikroplattor, rörställ och reservoarer.
- Tillåt den lilla 10 eller 25 ml GL 25 DURAN™ flaskor som ska användas på däcken på många robotar för vätskehantering.
- Används vid stabilitetstestning av nya läkemedelssubstanser som analoger för de större DURAN™ flaskor. Den lilla skruven toppade DURAN™ flaskor är ett robust alternativ med tjockare väggar till flaskor gjorda av glasrör.
- Bekväm– Mikroplatthållare uppfyller Footprint Dimensions i ANSI/SBS-standarderna
- Exakt passform - Skräddarsydd för sex 10 eller 25 ml klar eller bärnsten DURAN GL 25 flaskor i 2 x 3 arrangemang
- Hög kvalitet - tillverkad av aluminium, fräst för noggrannhet ''Made in Germany''
- Flexibel användning - Aluminium har hög värmeledningsförmåga, så det kan användas med mikroplattor värme- eller kylsystem
- Kostnadseffektiv - Robust och återanvändbar konstruktion för lång livslängd
- Full spårbarhet - Graverad partispecifik kod för certifiering
- Framtidssäker - Ett öppet utrymme under flaskorna gör att datorseendeteknik kan användas för att identifiera närvaron av flaskorna i hållaren
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikroplattahållare för GL 25 flaskor |
| För användning med (applikation) | Bioassayutveckling, primära förpackningsstabilitetsstudier, automatiserad provtestning, reagensbehållare på däck, kemisk screening |
| För användning med (utrustning) | 25 mL GL 25 laboratorieflaskor, 2 x 3 10 mL GL 25 laboratorieflaskor |
| Höjd (metrisk) | 23 mm |
| Längd (metrisk) | 127.76 mm |
| Vikt (metrisk) | 296 g |
| Bredd (metrisk) | 85.48 mm |